769762
Resomer® C 209, Poly(caprolactone)
ester terminated
Sinonimo/i:
Resomer® C 209, PCL
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
chunks
Viscosità
0.8-1.0 dL/g
Punto di fusione
56-84 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.