Documenti fondamentali
768294
Sigma-Aldrich
Diisooctyl phthalate-d4
98 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D4H34O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.58
Codice UNSPSC:
85151701
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
96% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+4
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)