Documenti fondamentali
767980
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methyl-3-pyridinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
71-74 °C
Gruppo funzionale
chloro
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)