767735
9,9′-Spirobifluorene
97%
Sinonimo/i:
9,9′-Spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
195-200 °C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C25H16/c1-5-13-21-17(9-1)18-10-2-6-14-22(18)25(21)23-15-7-3-11-19(23)20-12-4-8-16-24(20)25/h1-16H
SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?