Documenti fondamentali
767530
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 10,000, azide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 10,000
Stato
solid
PM
PEG average Mn 10,000 (n~230)
average Mn 10,000
Temp. transizione
Tm 59-64 °C
Estremità Ω
azide
Estremità α
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
PEG functionalized with azide for ligation and coupling reactions. This can also be crosslinked into hydrogels.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.