Documenti fondamentali
766771
Sigma-Aldrich
3-Iodo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
109-117 °C
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccn2c(I)cnc2c1
InChI
1S/C8H7IN2/c1-6-2-3-11-7(9)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3
JHYOINIROVIUFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)