Documenti fondamentali
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
Sinonimo/i:
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 81.50
CHF 81.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 81.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5ClF3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 81.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
161-163 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)