Documenti fondamentali
765813
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
Sinonimo/i:
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
Scegli un formato
1 G
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 119.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12F2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431
P. ebollizione
207-213 °C/760 mmHg
Densità
1.154 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)