937347
(AdMPhos)PdCl2
Sinonimo/i:
1,1′-Bis(di-1-adamantylphosphino)ferrocene
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
Colore
brown
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cl[Pd]([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)([P](c8cccc8)(C9%10C[C@H]%11C[C@H](C[C@H](C%11)C%10)C9)C%12%13C[C@H]%14C[C@H](C[C@H](C%14)C%13)C%12)Cl.[Fe]
Descrizione generale
Applicazioni
Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX)
Negishi coupling (Alkyl-ZnX)
Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2))
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3