Documenti fondamentali
765058
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(N-carbazolyl)-N-ethylcarbazole
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
9′-Ethyl-9,3′:6′,9′′-ter-9H-carbazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H27N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
525.64
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
308-313 °C
λmax
342 nm in THF
Stringa SMILE
CCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)-n4c5ccccc5c6ccccc46)-n7c8ccccc8c9ccccc79
InChI
1S/C38H27N3/c1-2-39-33-21-19-25(40-35-15-7-3-11-27(35)28-12-4-8-16-36(28)40)23-31(33)32-24-26(20-22-34(32)39)41-37-17-9-5-13-29(37)30-14-6-10-18-38(30)41/h3-24H,2H2,1H3
IGNAMAKPDIBFKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Host materials for efficient solution-processed blue phosphorescent devices.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.