Documenti
763306
Sigma-Aldrich
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethyl-1,1′-biphenyl
97%
Sinonimo/i:
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethylbiphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
95-100 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(I)ccc1-c2ccc(I)cc2C
InChI
1S/C14H12I2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,1-2H3
WHFMNDMHTIOIMS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3