Documenti fondamentali
762512
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
235-240
Stringa SMILE
Brc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
KOXRUUGKLDCECO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)