761834
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
118-123 °C
Gruppo funzionale
amine
nitrile
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)