Documenti fondamentali
761729
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylbenzoxazole
97%
Sinonimo/i:
6-Bromo-2-methylbenzo[d]oxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
44-49 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1nc2ccc(Br)cc2o1
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
ZCGXHOLCXPKKBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)