760935
Poly(ethylene glycol), 4 acetylene dendron, generation 1
average Mn 20,000
Sinonimo/i:
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 1, PEG-20,000, PFD-G1-PEG20k-Acetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
esterified with 4 acetylene groups
Stato
solid
PM
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
Caratteristiche
generation 1
N° gruppi superficiali
4
Punto di fusione
56-60
Gruppo funzionale
alkyne
Descrizione generale
Applicazioni
- as an efficient drug delivery system.
- In vitro toxicological studies
- In vivo via radionuclide labeling and optical imaging
- Biosensors
- Dip pen nanolithography
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)