Documenti fondamentali
689696
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 2,000
Sinonimo/i:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Scegli un formato
250 MG
CHF 130.00
1 G
CHF 397.00
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 130.00
1 G
CHF 397.00
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mn 2,000
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
45-50 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation.  Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.