Documenti fondamentali
760129
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
99% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4Br2N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
135-140 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This monomer is useful in the Pd catalyzed Stille coupling to make conjugated thiophene oligomers or co-oligomers. The corresponding amine(s) can be obtained by subsequent reduction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)