Documenti
75991
Sigma-Aldrich
Palladio su antracite attivata
greener alternative
moistened with water, 5% Pd basis (based on dry substance)
Sinonimo/i:
Pd/C
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
paste
Qualità
moistened with water
contiene
~50% water as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
5% Pd (based on dry substance)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro impegno è fornire prodotti alternativi più ecologici che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è stato migliorato per offrire una maggiore efficienza catalitica. Per maggiori informazioni, fare clic qui.
Applicazioni
Il palladio su carboni attivi può essere utilizzato come catalizzatore eterogeneo:
  • Per la sintesi di esteri meticili via esterificazione ossidativa di alcoli primari.
  • Nell′idrogenazione del fenolo a cicloesanone.
  • Per la carbonilazione di iodoaniline con ammine e trimetil ortoformiato finalizzata alla preparazione di chinazoloni.
  • Nell′idrogenazione di alogenuri aromatici per originare areni in un mezzo acquoso.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Oxidative Esterification of Primary Alcohols with a Pd/Bi/Te Catalyst
Uozumi Y and Osako T
Synfacts, 10, 0108-0108 (2014)
Pd/C as an efficient heterogeneous catalyst for carbonylative four-component synthesis of 4 (3 H)-quinazolinones
Natte K, et al.
Catalysis Science & Technology, 5, 4474-4480 (2015)
Highly selective palladium supported catalyst for hydrogenation of phenol in aqueous phase
Perez Y, et al.
Catalysis Communications, 12, 1071-1074 (2011)
Pd/C-catalyzed hydrodehalogenation of aromatic halides in aqueous solutions at room temperature under normal pressure.
Xia C
Catalysis Communications, 5(8), 383-386 (2004)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)