Documenti
758108
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Formyl-6-methoxy-1,3-benzodioxole, 6-Methoxypiperonal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
109-115 °C
Stringa SMILE
COc1cc2OCOc2cc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-11-7-3-9-8(12-5-13-9)2-6(7)4-10/h2-4H,5H2,1H3
NCIYDDIPUGCVKX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3