Documenti
594423
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-5-formylbenzodioxole
97%
Sinonimo/i:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4F2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5000 (lit.)
P. eboll.
202-203 °C (lit.)
Densità
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter