Documenti fondamentali
757667
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
Sinonimo/i:
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato:
solid
Saggio:
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
138-142 °C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)