757152
5-Bromoisophthalic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonic acid, 5-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-Bromoisophthalic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
270-275 °C
281-286 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
- Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
- Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
- Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
- Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)