Documenti fondamentali
753963
Sigma-Aldrich
PBTTT-C12
greener alternative
Sinonimo/i:
Poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
Scegli un formato
250 MG
CHF 297.00
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 297.00
About This Item
Formula condensata:
(C38H54S4)n
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
PM
Mw 20,000-80,000
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Caratteristiche del semiconduttore
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.