Documenti fondamentali
756903
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
NH2NHCOCD2(CD2)3CD2CONHNH2
Peso molecolare:
198.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C7H16N4O2/c8-10-6(12)4-2-1-3-5-7(13)11-9/h1-5,8-9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
OXAGUPFRAIIDLT-YXALHFAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)