717266
Adipic-d8 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C