615501
Pimelic-d10 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Heptanedioic-d10 acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
212 °C/10 mmHg
Punto di fusione
103-105 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
WLJVNTCWHIRURA-YXALHFAPSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3