Documenti
755834
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallyl bisphenol A diacetate ether
90%
Sinonimo/i:
EC-392, Phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.49
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548
Viscosità
~3500 cP(25 °C) (Haake C/P Rheometer, 5 RPM)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(cc1CC=C)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C25H28O4/c1-7-9-19-15-21(11-13-23(19)28-17(3)26)25(5,6)22-12-14-24(29-18(4)27)20(16-22)10-8-2/h7-8,11-16H,1-2,9-10H2,3-6H3
GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3