734632
Lanthanum strontium cobalt ferrite
powder, 0.6 μm particle size
Stato
powder
PM
Mw 222.85 g/mol
Composizione
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
10.0-14.0 m2/g
Dimensione particelle
0.40-0.80 μm (d50)
0.6 μm
Densità bulk
1.203 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?