Documenti fondamentali
755826
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenethyl acrylate
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid, 2-[4-(acetoxy)phenyl]ethyl ester, EC-234, Phenyl ester epoxy curative hybrid, R1146
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
Densità
1.131 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(CCOC(=O)C=C)cc1
InChI
1S/C13H14O4/c1-3-13(15)16-9-8-11-4-6-12(7-5-11)17-10(2)14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
UPRJCBCFGSJZJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Hybrid cure
  • Low viscosity
  • well-suited for UV Adhesives and B-stageable adhesives
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)