755303
3-Amino-2-fluoropropionic acid
95%
Sinonimo/i:
DL-2-Fluoro-β-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
240-245 °C
Stringa SMILE
NCC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)
OJQNRNQELNLWHH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3