Documenti fondamentali
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
Sinonimo/i:
3-Ethyl-9H-carbazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
148-152 °C
Stringa SMILE
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)