Documenti fondamentali
GF85178010
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinonimo/i:
NI256045
Scegli un formato
1 EA
CHF 730.00
CHF 730.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 730.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 730.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 851-780-10
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)