Documenti fondamentali
753475
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
90-97 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)
IVIHUCXXDVVSBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)