Documenti fondamentali
752754
Sigma-Aldrich
Tetraisopropyl vinylidenediphosphonate
technical grade, 70%
Sinonimo/i:
VDPE, Vinylidene-1,1-diphosphonic acid tetraisopropyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H30O6P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
70%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Stringa SMILE
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(=C)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C14H30O6P2/c1-10(2)17-21(15,18-11(3)4)14(9)22(16,19-12(5)6)20-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
IPUAADANTWKVJD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2