54342
Etidronic acid
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (T)
Stringa SMILE
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.[2][3]
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?