Documenti
750476
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexanoic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
6-Hydroxycaproic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
About This Item
Formula condensata:
HO(CD2)5COOH
Peso molecolare:
142.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h7H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
IWHLYPDWHHPVAA-YXALHFAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3