Vai a
219800
2-Hydroxyhexanoic acid
98%
Sinonimo/i:
DL-α-Hydroxycaproic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-991-4
MDL number:
Assay:
98%
CHF 132.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
mp
60-62 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
NYHNVHGFPZAZGA-UHFFFAOYSA-N
General description
Solubility of 2-hydroxyhexanoic acid in supercritical CO2 has been studied.
Application
2-Hydroxyhexanoic acid was used in the synthesis of aliphatic copolyesters.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
750476H6521219835
description
98%
description
95 atom % D, 97% (CP)
description
≥98% (capillary GC)
description
99%
assay
98%
assay
97% (CP)
assay
≥98% (capillary GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
60-62 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
86-87 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)