Documenti fondamentali
750239
Sigma-Aldrich
trans-Dibromo[bis(tri-o-tolylphosphine)]palladium(II)
97%
Sinonimo/i:
Pd-120
Scegli un formato
5 G
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 1’030.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H42Br2P2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
874.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
300-305 °C
Stringa SMILE
Br[Pd]Br.Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.2BrH.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;;;/h2*4-15H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
FKGDXSRZWBHNIC-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)