Documenti fondamentali
750220
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) acetone adduct
97%
Sinonimo/i:
Pd-107
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H28Cl2FeP2Pd · 0.5C3H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
176-182 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)=O.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.C3H6O.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-3(2)4;;;;/h2*1-14H;1-2H3;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2
WMCRPHRRPFWDES-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)