Documenti fondamentali
748900
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
99%
Sinonimo/i:
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Formula condensata:
HS(CH2)9SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4999 (lit.)
n20/D 1.501
P. eboll.
284 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.