Documenti
748641
Sigma-Aldrich
Furan-3-boronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10BNO5
Peso molecolare:
222.99
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-134 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccoc2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-4-8(12)15-10(16-9(13)5-11)7-2-3-14-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
FKZKTGSSMZITRF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3