Documenti fondamentali
748250
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole
96%
Sinonimo/i:
2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.572
Densità
1.654 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1csc(Br)n1
InChI
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
KLFWJAAGXUDNIS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)