Documenti fondamentali
747351
Sigma-Aldrich
Pyrazole-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H4N2
Peso molecolare:
69.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
crystals
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C1=NNC=[13CH]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1+1
WTKZEGDFNFYCGP-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)