Documenti fondamentali
609692
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
C18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
48.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Punto di fusione
-78 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)