Documenti fondamentali
745634
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.00
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-10-2-1-4(5)6(8)9/h1-3,6H
KCMMLUVZVBBEFO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)