Documenti fondamentali
777633
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridazine
97%
Sinonimo/i:
4-Pyridazinamine
Scegli un formato
500 MG
CHF 55.50
CHF 55.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 55.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 55.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
127-133 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)