Documenti fondamentali
745448
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-,α-α′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Dimethyl terephthalate 13C2 labeled
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C8H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O=[13C](OC)C1=CC=C([13C](OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i9+1,10+1
WOZVHXUHUFLZGK-OJJJIBSVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
141 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)