Documenti fondamentali
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
Sinonimo/i:
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
Scegli un formato
5 G
CHF 257.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 257.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7KN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
228-232 °C
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)