744484
Vinyl chloride
≥99.95%
Sinonimo/i:
Chloroethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.95%
Forma fisica
gas
Indice di rifrazione
n20/D 1.3700 (lit.)
P. eboll.
-13.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-153.8 °C (lit.)
Densità
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the living radical polymerization reaction using copper catalysts.
- In the synthesis of polymer poly(vinyl chloride) (PVC) , poly(vinyl chloride)/montmorillonite (PVC/MMT) nanocomposites by intercalative polymerization process.
Confezionamento
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-79.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-62 °C - closed cup