Documenti fondamentali
615056
Sigma-Aldrich
Vinyl chloride-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
Chloroethylene-d3
About This Item
Formula condensata:
D2C=CDCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
-13.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-153.8 °C (lit.)
Densità
0.911 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(\[2H])Cl
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
BZHJMEDXRYGGRV-FUDHJZNOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)